Learn More
Thermo Scientific™ Clear Strong Heat Sealing Film
Codice prodotto. 11969355
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11969355
Marca: Thermo Scientific™ AB0685
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Transparent—suitable for genotyping applications
  • Clear polyester polypropylene laminate heat seal
  • Strong and unpeelable
  • Also suitable for storage and disposal of hazardous material
  • Good solvent resistance; recommended for use with DMSO
  • Seal integrity range: -80°C to +120°C