Learn More
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Racks and Accessories
Codice prodotto. 15152754 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Thermo Scientific CryoExtra 20, 40, 80 and 94 Rack
Thermo Scientific CryoExtra 94 Rack
Tipo:
Cryo Mini Rack
Cryo Square Rack
Cryo Storage Frame
Capacità:
2mL, 13 Cardboard Boxes (100-cell Divider)
2mL, 13 Cardboard Boxes (25-cell Divider)
2mL, 15 Cardboard Boxes (100-cell Divider)
2mL, 15 Cardboard Boxes (25-cell Divider)
Fenwal 4R5461 (250 mL Bag), Cassettes (5)
Fenwal 4R5462 (500 mL Bag), Cassettes (5)
Fenwal 4R9951 (50 mL Bag), Cassettes (8)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15152754
Marca: Thermo Scientific™ 1950685
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Racks, frames and electrical options
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cryo Mini Rack
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific CryoExtra 20, 40, 80 and 94 Rack
Include 2mL, 13 Cardboard boxes (25 cell divider)
Capacità 2mL, 13 Cardboard Boxes (25-cell Divider)