Learn More
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Racks and Accessories
Codice prodotto. 15761267 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Thermo Scientific CryoExtra 20, 40, 80 and 94 Rack
Thermo Scientific CryoExtra 94 Rack
Tipo:
Cryo Mini Rack
Cryo Square Rack
Cryo Storage Frame
Capacità:
2mL, 13 Cardboard Boxes (100-cell Divider)
2mL, 13 Cardboard Boxes (25-cell Divider)
2mL, 15 Cardboard Boxes (100-cell Divider)
2mL, 15 Cardboard Boxes (25-cell Divider)
Fenwal 4R5461 (250 mL Bag), Cassettes (5)
Fenwal 4R5462 (500 mL Bag), Cassettes (5)
Fenwal 4R9951 (50 mL Bag), Cassettes (8)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15761267
Marca: Thermo Scientific™ 1950687
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Racks, frames and electrical options
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cryo Storage Frame
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific CryoExtra 94 Rack
Capacità Fenwal 4R9951 (50 mL Bag), Cassettes (8)