Learn More
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Racks and Accessories
Codice prodotto. 15771267 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Thermo Scientific CryoExtra 20, 40, 80 and 94 Rack
Thermo Scientific CryoExtra 94 Rack
Tipo:
Cryo Mini Rack
Cryo Square Rack
Cryo Storage Frame
Capacità:
2mL, 13 Cardboard Boxes (100-cell Divider)
2mL, 13 Cardboard Boxes (25-cell Divider)
2mL, 15 Cardboard Boxes (100-cell Divider)
2mL, 15 Cardboard Boxes (25-cell Divider)
Fenwal 4R5461 (250 mL Bag), Cassettes (5)
Fenwal 4R5462 (500 mL Bag), Cassettes (5)
Fenwal 4R9951 (50 mL Bag), Cassettes (8)
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 15771267
Brand: Thermo Scientific™ 1950688
Racks, frames and electrical options
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Cryo Storage Frame
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific CryoExtra 20, 40, 80 and 94 Rack
Capacità Fenwal 4R5461 (250 mL Bag), Cassettes (5)