Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ PEEK Universal Fitting for Switchos
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Switchos
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- INERT
- Long hex nut and ferrule with groove
- I.D.: 1/16 in.
Specifica
Specifica
| Tipo di collegamento | Long Hex Nut And Ferrule With Groove |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Switchos |
| Materiale | PEEK |
| Product Line | nanoLC |