Learn More
Thermo Scientific™ Evolution 300 Spectrophotometer Smart Peltier Thermostatted Single Cell Holders
Codice prodotto. 11873784 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Cell Holder
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11873784
Marca: Thermo Scientific™ 10010301
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
One 1-cuvette holder on Smart base, temperature controller, Packet of 10 stirring bars (14-386-439)
Requires
Temperature Probe (14-386-420) for temperature monitoring
Controls temperature from 5° to 110°C
  • Recognized by VISIONpro, VISIONlife and VISIONsecurity PC software
  • Temperature ramping from 0.1 to 6°C/min.
  • Air-cooled system with sample stirring
  • Accommodates one rectangular cuvette with 10mm maximum pathlength
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cell Holder
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific™ Evolution™ 300 spectrophotometer
Include One cuvette holder on smart base, temperature controller, packet of 10 stirring bars