Learn More
Thermo Scientific™ Buffers for MagJET™ gDNA Kit
172.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) MagJET gDNA Kit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
13515210
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
R2462
50 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The Thermo Scientific™ MagJET™ Genomic DNA Kit is designed for fast and efficient purification of genomic DNA from tissue and cell cultures, bacteria and yeast, as well as from human body samples, such as buccal and urogenital swabs, urine, saliva and hair follicles. The kit utilizes paramagnetic bead technology, enabling high yields and robust performance. High binding capacity, uniform particle size, and rapid magnetic response of MagJET magnetic beads makes the technology ideal for high throughput automatic nucleic acid purification, as well as for manual purification by low sample throughput users. The resulting high-quality DNA is free of proteins, nucleases and other contaminants or inhibitors.
Specifica
Specifica
MagJET gDNA Kit