Learn More
Thermo Scientific™ Rebinding Buffer for MagJET Plant RNA Kit
Codice prodotto. 13565220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 mL
70 mL
Dimensione della confezione:
20mL
70mL
Codice prodotto. 13565220
Marca: Thermo Scientific™ R2571
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Thermo Scientific™ MagJET™ Plant RNA Kit is designed for fast and efficient purification of total RNA from a variety of plant species and tissues without phenol/chloroform extraction. The kit utilizes magnetic bead technology, enabling high yields and robust performance. High binding capacity, uniform particle size, and rapid magnetic response of MagJET magnetic beads makes the technology ideal for high throughput automatic nucleic acid purification, as well as for manual purification by low sample throughput users. The resulting high-quality RNA is free of proteins, nucleases and other contaminants or inhibitors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Buffer Rebinding Buffer
Da utilizzare con (apparecchiatura) MagJET Plant RNA Kit
Linea di prodotti MagJET
Quantità 20 mL