Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult CO2 Incubator Accessories
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Floor Stand
Shelf Rack
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Increase efficiency, enable portability
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Steri-Cult CO2 3310 incubator |
| Tipo | Shelf Rack |
| Larghezza (sistema imperiale) | 8.6 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 21.8 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 6.6 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 16.8 cm |
| Profondità (sistema imperiale) | 19.8 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 50.29 cm |