Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 10 UV-Vis Spectrophotometers Test Tube Holder
Codice prodotto. 11851872 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Test Tube Holder
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11851872
Marca: Thermo Scientific™ 336014000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Accommodates one 25 dia. × 102mmH test tube or COD reagent vial
  • For GENESYS 10 spectrophotometers with six-position cell holder (holds three) or single-cell holder platform (holds one)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Test Tube Holder
Da utilizzare con (apparecchiatura) Genesys™ 10 UV-vis spectrophotometer
Capacità One 25 dia. x 102 mm H test tube or COD reagent vial