Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 20 Spectrophotometer Cylindrical Longpath Cell Holder
Codice prodotto. 11861872 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Cylindrical Cell Holder
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11861872
Marca: Thermo Scientific™ 4011000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cylindrical Longpath Cell Holder. Snap-in” holder accepts one cylindrical longpath cell up to 50mm long and 22mm in diameter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cylindrical Cell Holder
Da utilizzare con (apparecchiatura) Genesys™ 20 spectrophotometer
Lunghezza del percorso Up to 50 mm