Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porous Graphitic Carbon Mixed Mode HPLC Column, 7 μm, 4.6 mm x 100 mm
Codice prodotto. 10395493 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10395493
Marca: Thermo Scientific™ 35007104630
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 100%; Pore Size: 250 Å; Column Phase: Normal and Reversed Phase
Suited to solve problem separations
  • Exceptional retention of very polar analytes
  • True orthoganality to C18
  • Separated structurally related substances
  • pH stable form 0 to 14
  • Excellent for high temperature applications
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Portata 1 mL/min
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Dimensione particelle 7 μm
pH 0 to 14
Dimensione del poro 250 Å
Surface Area 120 m²/g
Temperatura 105°C
Tipo USP L109
Fase stazionaria Porous Graphitic Carbon
Product Line Hypercarb
Materiale di impaccamento Porous Graphitic Carbon
Carico di carbonio 100%
Tipo di colonna Mixed Mode
Fase Normal and Reversed Phase