Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Javelin™ Guard HPLC Columns
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
- Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
- Suited to solve problem separations
- Exceptional retention of very polar analytes
- True orthoganality to C18
- Separate structurally related substances
- Excellent for high temperature applications
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4 mm |
| Fase stazionaria | Hypercarb |
| Product Line | Hypercarb |