Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Columns, 3μm and 5μm Particle Size
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- In reversed phase mode, Hypersil APS-2 columns are excellent for carbohydrate analysis: extra sensitivity for sugars
- Alternative selectivity to silica when used in normal phase
Order Info
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 4 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Dimensione particelle | 3 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione del poro | 120 Å |
| Surface Area | 170 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L8 |
| Fase stazionaria | Amino (NH2) |
| Product Line | Hypersil Classical |
| Vedi altri risultati |