Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS 2.4μm Phenyl Columns
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High quality, base deactivated columns
- Unique selectivity for aromatic and slightly polar compounds
- Manufactured under ISO 9001:2000 conditions
Order Info
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Dimensione particelle | 2.4 μm |
| pH | 2 to 9 |
| Dimensione del poro | 130 Å |
| Surface Area | 170 m²/g |
| Tipo USP | L11 |
| Fase stazionaria | Phenyl (Ph) |
| Materiale di impaccamento | Base-Deactivated Silica |
| Carico di carbonio | 5% |
| Vedi altri risultati |