Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS 3μm C18 Columns
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
75 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Base-deactivated with minimal residual silanol activity
- Exceptional reproducibility
- Economical, general purpose columns
Order Info
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 3 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Dimensione particelle | 3 μm |
| pH | 2 to 9 |
| Dimensione del poro | 130 Å |
| Surface Area | 170 m²/g |
| Tipo USP | L1 |
| Fase stazionaria | C18 |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Carico di carbonio | 11% |
| Vedi altri risultati |