Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS 3μm C18 Columns
Codice prodotto. p-3015615 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
75 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10619595
Marca: Thermo Scientific™ 28103033030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A good choice for QA/QC labs as a robust, general-purpose column in applications where reproducibility and long column lifetimes are required
  • Base-deactivated with minimal residual silanol activity
  • Exceptional reproducibility
  • Economical, general purpose columns
Order Info
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Dimensione particelle 3 μm
pH 2 to 9
Dimensione del poro 130 Å
Surface Area 170 m²/g
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 11%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa