Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS 3μm Phenyl Columns
Exceptional stability and alternative selectivity to C18 and C8 columns
467.66€ - 604.86€
Specifica
Dimensione particelle | 3 μm |
---|---|
Dimensione del poro | 130 Å |
Surface Area | 170 m²/g |
Tipo USP | L11 |
Fase stazionaria | Phenyl (Ph) |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10563415
|
Thermo Scientific™
28903-104630 |
4.6 mm | 100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10160743
|
Thermo Scientific™
28903-102130 |
2.1 mm | 100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- High quality, base deactivated columns
- Unique selectivity for aromatic and slightly polar compounds
- Manufactured under ISO 9001:2000 conditions
Order Info
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
3 μm | |
170 m²/g | |
Phenyl (Ph) | |
Reversed Phase |
130 Å | |
L11 | |
5% | |
Reversed Phase |