Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Javelin Guard Columns
Codice prodotto. 11583151 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
3 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 11583151
Marca: Thermo Scientific™ 28105022106
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Offer convenient, easy-to-use protection for analytical HPLC columns
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Features of the BDS C18 Solid Phase
  • Base deactivated with minimal residual silanol activity
  • Economical with exceptional reproducibility
Order Info
Javelin guards are available in other Thermo Scientific phases. Please call your local Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema metrico) interno 2.1 mm
Fase stazionaria C18