Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS Phenyl Columns
Codice prodotto. p-3015770 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11583071
Marca: Thermo Scientific™ 28905204630
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Exceptional stability and alternative selectivity to C18 and C8 columns
  • High quality, base-deactivated columns
  • Unique selectivity for aromatic and slightly polar compounds
  • Manufactured under ISO 9001:2000 conditions
Order Info
Other column dimensions are available. Please call your Customer Service Representative for more information.
Compliance
Manufactured under ISO 9001:2000 conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Dimensione particelle 5 μm
pH 1 to 9
Dimensione del poro 130 Å
Tipo USP L11
Fase stazionaria Phenyl (Ph)
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 5%
Tipo di colonna A fase inversa
Fase A fase inversa