Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil Drop-In Guard Cartridges —C18, C8, C1, Silica
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Dimensione particelle:
5 μm
10 μm
Con tappo:
Yes
Tipo USP:
L1
L13
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- Fast and simple installation
- 10mm length provides column protection with minimal impact on chromatography application
- Drop-In cartridges are available for all Thermo Scientific stationary phases
- Require the use of a Uniguard™ Direct-Connection Drop-In Guard Cartridge Holder (Cat. Nos. 851-00, 852-00, 850-00; sold separately)
Specifica
Specifica
| Carico di carbonio | 2.5% |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Dimensione del poro | 120Å |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Hypersil™ HPLC Column |
| Fase stazionaria | Hypersil™ SAS (C1) |
| Forma particelle | Spherical |
| Con tappo | Yes |
| Tipo USP | L13 |