Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil Drop-In Guard Cartridges —C18, C8, C1, Silica
Codice prodotto. p-3172329 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Dimensione particelle:
5 μm
10 μm
Con tappo:
Yes
Tipo USP:
L1
L13
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 11567451
Marca: Thermo Scientific™ 30110014001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Convenient, economical, and effective protection for extending column lifetimes
  • Fast and simple installation
  • 10mm length provides column protection with minimal impact on chromatography application
  • Drop-In cartridges are available for all Thermo Scientific stationary phases
  • Require the use of a Uniguard™ Direct-Connection Drop-In Guard Cartridge Holder (Cat. Nos. 851-00, 852-00, 850-00; sold separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Carico di carbonio 10%
Dimensione particelle 10 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Dimensione del poro 120Å
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hypersil™ HPLC Column
Fase stazionaria C18
Forma particelle Spherical
Con tappo Yes
Tipo USP L1