Learn More
Thermo Scientific™ Precolonne Hypersil GOLD™ Javelin™
Codice prodotto. 11593121 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 11593121
Marca: Thermo Scientific™ 25003014006
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Offer convenient, easy to use protection for analytical HPLC columns
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
  • Hypersil GOLD HPLC columns provide excellent peak shape for all analyte types
  • Significant reduction in peak tailing while retaining C18 selectivity
  • Excellent resolution, efficiency and sensitvity
  • Confidence in the accuracy and quality of analytical data
Order Info
Javelin guards are available in other Thermo Scientific phases. Please call your Customer Service Representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 3 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Fase stazionaria C18