Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Green PAH Columns, 3μm Particle Size
Codice prodotto. 10427444 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10427444
Marca: Thermo Scientific™ 31103104030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Specially tailored alkyl bonded silica with a high carbon loading, designed specifically for the analysis of polyaromatic hydrocarbons (PAHs)
  • Optimized for EPA Method 610
  • Rapid analysis of 16 PAHs in 4 minutes using short, fast columns
  • Available in 3μm and 5μm particle size and variety of column dimensions
Order Info
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Dimensione particelle 3 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria Phenyl (Ph)
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 14%
Tipo di colonna PAH Analysis
Con tappo
Fase A fase inversa