Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Green PAH Columns, 3μm Particle Size
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Optimized for EPA Method 610
- Rapid analysis of 16 PAHs in 4 minutes using short, fast columns
- Available in 3μm and 5μm particle size and variety of column dimensions
Order Info
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 4 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Dimensione particelle | 3 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione del poro | 120 Å |
| Surface Area | 170 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase stazionaria | Phenyl (Ph) |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Vedi altri risultati |