Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS (C8) Columns, 5μm Particle Size
Codice prodotto. 10744414 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10744414
Marca: Thermo Scientific™ 30205252130
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Have a monolayer coverage of C8 alkyl chain chemically bonded onto the silica surface for a reproducible and efficient stationary phase
  • Reliable, less retentive phase
  • Long column lifetimes, even under basic conditions
  • Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines
  • Affordable
Order Info
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call Customer Service for more information.
Compliance
Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase stazionaria C8
Materiale di impaccamento Spherical, Fully Porous Type A Silica
Carico di carbonio 6.5%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo No
Fase A fase inversa