Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 (C18) HPLC Columns, 3 and 5μm Particle Size
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Based on type A silica
- Excellent reproducibility
- Selectivity over wide range of applications
- Manufactured under ISO 9001:2000 quality guidelines
Order Info
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
Compliance
Manufactured under ISO 9001:2000 quality guidelines.
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione del poro | 80 Å |
| Surface Area | 220 m²/g |
| Tipo USP | L1 |
| Fase stazionaria | C18 |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Vedi altri risultati |