Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS (C18) Columns, 10μm Particle Size
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
250 mm
300 mm
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High efficiency and proven reproducibility
- Exceptionally reliable
- Separation of a wide range of compounds including nonpolar, moderately polar and lipophilic compounds like triglycerides
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Dimensione particelle | 10 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione del poro | 120 Å |
| Surface Area | 170 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase stazionaria | C18 |
| Vedi altri risultati |