Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS (C18) Javelin™ Guard Columns
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
Dimensione particelle:
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
- Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4 mm |
| Fase stazionaria | C18 |