Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS (C18) Javelin™ Guard Columns
Codice prodotto. 11523181 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
Dimensione particelle:
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 11523181
Marca: Thermo Scientific™ 30105022106
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Offer convenient, easy-to-use protection for analytical HPLC columns
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema metrico) interno 2.1 mm
Fase stazionaria C18