Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl (Ph) Reversed Phase HPLC Column, 3 μm, 4.6 mm x 150 mm
Codice prodotto. 10170923 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10170923
Marca: Thermo Scientific™ 30903154630
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 5%; Pore Size: 120 Å; Column Phase: Reversed Phase
  • For the separation of certain aromatic compounds and moderately polar compounds
  • Retention characteristics similar to Hypersil MOS
  • Alternative selectivity to C8
Order Info
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Dimensione particelle 3 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Tipo USP L11
Fase stazionaria Phenyl (Ph)
Materiale di impaccamento Phenyl (Ph)
Carico di carbonio 5%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo No
Fase A fase inversa