Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Prism RP Javelin Guard Column
Codice prodotto. 11513201 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
:
Particle Size: 5μm; 10L x 2.1mm I.D.
Codice prodotto. 11513201
Marca: Thermo Scientific™ 32105012106
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Offered in lengths of 10 or 20 mm, and I.D. ranging from 2.1 to 4.0mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) interno 2.1 mm
Fase stazionaria RP