Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 Columns, 3μm Particle Size
Codice prodotto. p-3134789 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10406684
Marca: Thermo Scientific™ 30503154630
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The least retentive of the Hypersil alkyl bonded phases
  • Selectivity for polar and multifunctional compounds
  • A short alkyl chain reversed phase material
  • Useful for ion-pair separations
Order Info
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Dimensione particelle 3 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Fase stazionaria C1
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 5%
Tipo di colonna Ion-Pair Separation
Fase Ion-Pair Separation