Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX Columns, 5μm Particle Size
Codice prodotto. p-3133337 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10518415
Marca: Thermo Scientific™ 34105154030
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Highly stable silica-based quarternary amine strong anion exchange columns, designed for aqueous and low pH mobile phases
  • High stability to aqueous and low pH mobile phases
  • Suited to the analysis of smaller organic molecules including nucleotides and organic acids
Order Info
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call your Customer Service Representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L14
Fase stazionaria Quaternary Amine
Materiale di impaccamento Spherical, Fully Porous Type A Silica
Carico di carbonio 2.5%
Tipo di colonna Ion Exchange
Con tappo
Fase Ion Exchange