Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ ADVANCE™ HPLC Columns, 3μm Particle Size
Codice prodotto. 11817081 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11817081
Marca: Thermo Scientific™ 21003054630
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Polar embedded for alternative selectivity
  • High quality, highly pure silica columns
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Dimensione particelle 3 μm
Dimensione del poro 190 Å
Surface Area 200 m²/g
Tipo USP L60
Fase stazionaria C8
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 9%
Tipo di colonna A fase inversa
Fase A fase inversa