Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ ADVANCE™ HPLC Columns, 3μm Particle Size
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Polar embedded for alternative selectivity
- High quality, highly pure silica columns
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Dimensione particelle | 3 μm |
| Dimensione del poro | 190 Å |
| Surface Area | 200 m²/g |
| Tipo USP | L60 |
| Fase stazionaria | C8 |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Carico di carbonio | 9% |
| Vedi altri risultati |