Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C4 Guard Cartridge
Codice prodotto. 10594845 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
:
Particle Size: 5μm; 10L x 3.0mm I.D.
Codice prodotto. 10594845
Marca: Thermo Scientific™ 22405013001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Requires
Thermo Scientific UNIGUARD direct connection or stand alone holder, sold separately.
Drop-in guard cartridges offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
  • High quality, highly pure silica columns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) interno 3 mm
Fase stazionaria C4