Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C4 HPLC Columns
Codice prodotto. 10419534 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 10419534
Marca: Thermo Scientific™ 22405152130
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
HyPURITY HPLC Columns are highly characterized, tested, and validated.
High quality, highly pure silica columns
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
  • High quality, highly pure silica columns
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Dimensione particelle 5 μm
Dimensione del poro 190 Å
Surface Area 200 m²/g
Tipo USP L26
Fase stazionaria C4
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 4.5%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa