Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C4 HPLC Columns
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Descrizione
Requires
Thermo Scientific UNIGUARD direct connection or stand alone holder, sold separately.
High quality, highly pure silica columns
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- High quality, highly pure silica columns
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Guard Cartridge |
| Diametro (sistema metrico) | 2.1 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Dimensione del poro | 190 Å |
| Surface Area | 200 m²/g |
| Tipo USP | L26 |
| Fase stazionaria | C4 |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Carico di carbonio | 4.5% |
| Vedi altri risultati |