Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Labtips
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1000 μL
Colore:
Blue
Formato:
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 1800
Descrizione
- Double injection molded for maximum sample delivery and best fit for a variety of pipetters
- Available in 200 and 1000μL including bulk and racked formats
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1000 μL |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Blue |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Universal Fit |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LabTip Pipette |
| Product Line | LabTip |
| Materiale | Polipropilene |