Learn More
Epredia™ Linistat™ Linear Stainer
Compact answer to H&E frozen section protocols
168.00€ - 335.00€
Includes: Single station staining dishes; Double station staining dishes; Slide clips; Rinse water tubing kit
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12898280
|
Epredia™
6754002 |
Slide Clip | White |
335.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12617916
|
Epredia™
6754003 |
Single Station Staining Dish |
171.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12627916
|
Epredia™
6754004 |
Double Station Staining Dish |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12647916
|
Epredia™
6754006 |
Slide Clip | Blue |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12637916
|
Epredia™
6754005 |
Slide Clip | Pink |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12657916
|
Epredia™
6754007 |
Slide Clip | Yellow |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12667916
|
Epredia™
6754008 |
Slide Clip | Green |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Dependable and economical way to automate staining; all units use a conveyer to prepare consistently stained slides
- Efficient footprint fits on top of most cryostats for streamlining workflow during frozen sectioning
- Features include 14 staining stations (20 sec. each), running water, and a 13-slide capacity collection tank
- Staining time is under five minutes
- Can also be used for hand-staining when situation requires it
- Color-coded slide clips correspond to Epredia Cryochrome™ colored slides and colored frozen section embedding media
Physical Specifications
- Dimensions (D x W x H): 6.25 x 25 x 18.4 in. (15.9 x 64 x 27cm)
- Clearance Height: 9.75 in. (24.8cm)
- Weight: 16.3 lb. (7.3kg)
- Power Requirements: 110-120VAC, 60Hz, Maximum 2.0A; 220-240VAC, 50/60Hz, Maximum 1.0A