Learn More
Thermo Scientific™ Provette per la raccolta a basso legame proteico
Codice prodotto. 15342617 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
2 mL
Quantità:
250
2500
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 2500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Quantità unitSize
15342617 1.5 mL 250 pezzi 250
15352617 1.5 mL 2500 pezzi 2500
15382617 2 mL 250 pezzi 250
15392617 2 mL 2500 pezzi 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15342617 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 90410
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
L'uso delle provette per microcentrifuga a basso legame proteico Pierce™ Thermo Scientific™ riduce al minimo la perdita dei campioni di proteine durante la manipolazione dei campioni, specialmente in caso di più passaggi di elaborazione.
Thermo Scientific Pierce Low Protein Binding Microcentrifuge Tubes (1.5 or 2 mL) help minimize protein sample loss during sample manipulation and are ideal in applications where processing steps are extensive.
Le provette per microcentrifuga a basso legame proteico Thermo Scientific Pierce (2.0 ml) contribuiscono a ridurre al minimo la perdita dei campioni proteici durante la manipolazione e sono ideali per applicazioni in cui le fasi di elaborazione sono estese.
  • Durabilità - capacità di tollerare velocità della centrifuga fino a 20,000 RCF
  • Compatibilità - adatto per applicazioni IP e di spettrometria di massa
  • Prodotti esenti da nucleasi - certificazione di assenza di RNasi/DNasi
Le provette per microcentrifuga a basso legame proteico Pierce consentono di ridurre al minimo la perdita di campione nella spettrometria di massa e nelle applicazioni di immunoprecipitazione/coimmunoprecipitazione. Le provette in polipropilene sono certificate come esenti da DNasi e RNasi e opportunamente confezionate (250 provette per confezione) per ridurre al minimo la contaminazione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Low Protein Binding Tube
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Peso (sistema metrico) 1.5 mL
Linea di prodotti Pierce
Quantità 250
Product Type Collection Tube