Learn More
Thermo Scientific™ Provette per la raccolta a basso legame proteico
Codice prodotto. 15382617 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
2 mL
Quantità:
250
2500
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 2500
Codice prodotto. 15382617
Marca: Thermo Scientific™ 88379
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
L'uso delle provette per microcentrifuga a basso legame proteico Pierce™ Thermo Scientific™ riduce al minimo la perdita dei campioni di proteine durante la manipolazione dei campioni, specialmente in caso di più passaggi di elaborazione.
Thermo Scientific Pierce Low Protein Binding Microcentrifuge Tubes (1.5 or 2 mL) help minimize protein sample loss during sample manipulation and are ideal in applications where processing steps are extensive.
Le provette per microcentrifuga a basso legame proteico Thermo Scientific Pierce (2.0 ml) contribuiscono a ridurre al minimo la perdita dei campioni proteici durante la manipolazione e sono ideali per applicazioni in cui le fasi di elaborazione sono estese.
  • Durabilità - capacità di tollerare velocità della centrifuga fino a 20,000 RCF
  • Compatibilità - adatto per applicazioni IP e di spettrometria di massa
  • Prodotti esenti da nucleasi - certificazione di assenza di RNasi/DNasi
Le provette per microcentrifuga a basso legame proteico Pierce consentono di ridurre al minimo la perdita di campione nella spettrometria di massa e nelle applicazioni di immunoprecipitazione/coimmunoprecipitazione. Le provette in polipropilene sono certificate come esenti da DNasi e RNasi e opportunamente confezionate (250 provette per confezione) per ridurre al minimo la contaminazione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Low Protein Binding Tube
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Volume (sistema metrico) 2 ml
Linea di prodotti Pierce
Quantità 250
Product Type Collection Tube