Learn More
Thermo Scientific™ Provette per la raccolta a basso legame proteico
Codice prodotto. 15392617 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
2 mL
Quantità:
250
2500
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 2500
Codice prodotto. 15392617
Marca: Thermo Scientific™ 88380
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
L'uso delle provette per microcentrifuga a basso legame proteico Pierce™ Thermo Scientific™ riduce al minimo la perdita dei campioni di proteine durante la manipolazione dei campioni, specialmente in caso di più passaggi di elaborazione.
Thermo Scientific Pierce Low Protein Binding Microcentrifuge Tubes (1.5 or 2 mL) help minimize protein sample loss during sample manipulation and are ideal in applications where processing steps are extensive.
Pierce Low Protein Binding Microcentrifuge Tubes help minimize sample loss in mass spectrometry and immunoprecipitation/co-immunoprecipitation applications. The tubes are conveniently packaged at 250 tubes per package to minimize contamination even when purchased in bulk.
Durable—use at speeds up to 20,000 RCF
Compatible—suitable for IP and mass spectrometry applications
Nuclease-free—certified RNase/DNase-free polypropylene tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Low Protein Binding Tube
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Volume (sistema metrico) 2 ml
Linea di prodotti Pierce
Quantità 2500
Product Type Collection Tube