Learn More
Thermo Scientific™ Trascrittasi inversa Maxima™ H Minus
Codice prodotto. 13223159 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10000 U
2,000 Units
4 x 10,000 Units
Dimensione della confezione:
10000 unità
2000 unità
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13223159 2,000 Units 2000 unità
13233159 10000 U 10000 unità
13243159 4 x 10,000 Units pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13223159 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore EP0751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.50€
    74.65€ / pezzi 2000
    Risparmia 7.85€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Trascrittasi inversa altamente termostabile e ad elevata processività priva di attività di RNasi H.
Thermo Scientific Maxima H Minus Reverse Transcriptase (RT) was developed through in vitro evolution of M-MuLV RT. The enzyme possesses an RNA-dependent and DNA-dependent polymerase activity but lacks RNase H activity due to mutation in RNase H domain of M-MuLV RT. The engineered enzyme features dramatically improved thermostability, 50X higher processivity, robustness, and increased synthesis rate compared to wild type M-MuLV RT.
La trascrittasi inversa (RT) Thermo Scientific Maxima H Minus è stata sviluppata mediante l'evoluzione in vitro della M-Mu LV RT. L'enzima possiede un'attività polimerasica RNA-dipendente e DNA-dipendente ma sono assenti attività dell'RNasi H a causa della mutazione nel dominio RNasi H della M-Mu LV RT. Le caratteristiche dell'enzima ingegnerizzato migliorano considerevolmente la termostabilità, aumenta di 50 volte la processività, la robustezza e la velocità di sintesi rispetto alla M-Mu LV RT di tipo 'wild'.
L'eliminazione dell'attività dell'RNasi H consente all'enzima di produrre trascrizioni di RNA molto lunghe fino a 20 kb. Grazie alla sua elevata termostabilità, l'enzima mantiene l'attività totale per tutta la reazione di trascrizione inversa e genera produttività elevate di cDNA. La temperatura di reazione può essere aumentata fino a 65 °C per una trascrizione efficiente delle regioni di RNA con struttura secondaria elevata o per migliorare la specificità utilizzando primer genospecifici. La processività estremamente elevata dell'enzima Maxima H Minus produce un aumento della resistenza agli inibitori della reazione più comuni, quali guanidina, formammide ed etanolo.
Caratteristiche principali
  • Termostabile: 90% di attività dopo l'incubazione a 50 °C per 60 minuti in una miscela di reazione.
  • Attivo fino a 65 °C
  • Rese elevate di cDNA di lunghezza intera fino a 20 kb
  • Sensibilità elevata: sintesi del cDNA riproducibile da una vasta gamma di quantità di RNA iniziale totale (da 1 pg a 5 μg)
  • Efficiente: sintesi del cDNA in 15 - 30 minuti
  • Maggiore resistenza agli inibitori della reazione più comuni
  • Incorpora nucleotidi modificati
Applicazioni
  • Sintesi del primo filamento di cDNA per RT-PCR e RT-PCR in tempo reale
  • Trascrizione inversa a temperature elevate per la riduzione degli effetti della struttura secondaria.
  • Sintesi di cDNA per clonaggio ed espressione.
  • Generazione di sonde di cDNA marcato per microarray.
  • Analisi di RNA mediante estensione del primer.
Comprende
La trascrittasi inversa Maxima H Minus viene fornita con 5X tamponi RT (DTT 250 mM Tris-HCl (pH 8.3 a 25 °C), 375 mM KCl, 15 mM MgCl2, 50 mM).
Nota
Sono inoltre disponibili: Kit di sintesi di cDNA a singolo filamento Maxima H Minus
Order Info
Gli ordini inviati dal lunedì al mercoledì vengono spediti il giorno successivo; gli ordini inviati il giovedì e il venerdì vengono spediti il lunedì seguente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 200 U/μL
Content And Storage
• Maxima H Minus Reverse Transcriptase, 1 x 2000 units (200 U/μL)
• 5X RT Buffer
Store at –20°C.
Formato Stand-alone Enzyme
GC-Rich PCR Performance High
Reaction Speed 15 to 30 min.
Tecnica Reverse Transcription
Optimal Reaction Temperature 50°C to 55°C
Quantità 2,000 Units
Reverse Transcriptase Maxima H Minus
Ribonuclease H Activity Reduced
Shipping Condition Dry Ice
Tipo di prodotto finale First-Strand cDNA
Reaction Format Separate components
Tipo di reagente Reverse Transcription
Dimensioni (prodotto finale) Up to 20 kb
Starting Material RNA