Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Caps for TufRol™ Roller Bottles
Codice prodotto. 11987964
Click to view available options
Product Type:
Non-vented Cap
Vented Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11987964
Marca: Thermo Scientific™ 111250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Vented and non-vented
  • Molded of high density polyethylene (HDPE)
  • Designed to prevent misthreading and to provide a secure seal
  • Vented cap has an integral hydrophobic 0.2μm microporous membrane filter vent, allowing consistent gas exchange when cap is in the closed position
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
N. per custodia 500 Cs.
Sterilità Sterile
Product Type Vented Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) TufRol roller bottle