Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well, Flat-Bottom Microplate
Click to view available options
Descrizione:
Single Inoculum Tray, 50/cs
Packungsgröße:
pezzi 50
Beschreibung
This product is suitable for applications including bacterial growth, bacterial identification, minimum inhibitory concentration (MIC), hybridization, hybridoma plating and cloning.
- Microtiter microplate format
- Polystyrene
- Sterile
- 50/cs
Spezifikation
Spezifikation
| Formato | Standard |
| Descrizione | Single Inoculum Tray, 50/cs |
| Imballaggio | 25/Pk., 50/Cs. |
| Product Line | Nunc |
| Product Type | Inoculum Tray |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Sterile |
| Forma pozzetto | Flat Bottom (F-well) |
| N. per custodia | 50 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur