Learn More
Nunc™ Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes
Click to view available options
Capacità:
2 mL Cryogenic Tubes
5 mL Cryogenic Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Store tubes for automated picking/placing, liquid handling and other high throughput applications using the Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes.
- Non-sterile
- Case of 10
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For 5mL Cryobank, non-sterile |
| Capacità | 5 mL Cryogenic Tubes |
| Quantità | 10/pk., 10/cs. |
| Tipo | Cryogenic Tube Storage Rack (w/Latch) |