Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Accessories for Giraffe™ Adjustable Gel System
Codice prodotto. 12464687
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.08 cm
0.32 cm
Larghezza (sistema metrico):
0.1 cm
16 cm
Tipo:
Blank Glass Plate
Notched Glass Plate
Spacer Set
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12464687
Marca: Thermo Scientific™ P516R
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Glass and spacer set
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) ADJ1 Giraffe Adjustable Gel Electrophoresis System
Tipo Notched Glass Plate
Materiale Glass
Spessore (sistema imperiale) 0.12 in.
Spessore (sistema metrico) 0.32 cm
Lunghezza (sistema metrico) 16 cm
Larghezza (sistema metrico) 16 cm