Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Accessories for Giraffe™ Adjustable Gel System
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.08 cm
0.32 cm
Larghezza (sistema metrico):
0.1 cm
16 cm
Tipo:
Blank Glass Plate
Notched Glass Plate
Spacer Set
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ADJ1 Giraffe Adjustable Gel Electrophoresis System |
| Tipo | Spacer Set |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.03 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.08 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 16 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 0.1 cm |